Cover mat for deep 96-well plates
Fournisseur: RATIOLAB
8101101
RATI8101101EA 347 EUR InStock
RATI8101101
Cover mat for deep 96-well plates
Scellés Microplaque Sceaux
Closures for 96-Well Deep-Well-Plates Low-Profile, 1,2 ml. Made of thermo-plastic elastomer (TPE).
Autoclavable at 121 °C, 20 minutes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité