Acrylamide
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
Synonyms: Prop-2-enamide
RC-001
RC-001EA 208 EUR InStock
RC-001
Acrylamide
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84.5 °C
Densité: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
ONU: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité