Bleu de bromophénol
Fournisseur: G Bioscienes
RC-027
RC-027EA 325 EUR InStock
RC-027
Bleu de bromophénol
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité