Calcium chlorure dihydraté
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
RC-030
RC-030EA 127 EUR InStock
RC-030
Calcium chlorure dihydraté
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité