Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dithiothreitol (Réactif de Cleland)

Fournisseur: G Bioscienes
Attention

RC-046
RC-046EA 827 EUR InStock
RC-046
Dithiothreitol (Réactif de Cleland)
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)


Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=aebd7f10ad67505739d64fa5ba9b05c53205beea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité