Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycine

Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH

RC-054
RC-054EA 116 EUR InStock
RC-054
Glycine
Glycine


Formule: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité