Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium chlorure hexahydraté

Fournisseur: G Bioscienes

RC-068
RC-068EA 100 EUR InStock
RC-068
Magnésium chlorure hexahydraté
Magnésium chlorure hexahydraté


Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité