Magnésium chlorure
Fournisseur: G Bioscienes
RC-069
RC-069EA 268 EUR InStock
RC-069
Magnésium chlorure
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 715 °C
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité