Sodium dihydrogénophosphate
Fournisseur: G Bioscienes
RC-098
RC-098EA 188 EUR InStock
RC-098
Sodium dihydrogénophosphate
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
Point de fusion: ∼650 °C
Densité: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité