Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)

Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM

RC-106
RC-106EA 736 EUR InStock
RC-106
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)


Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité