X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Fournisseur: G Bioscienes
RC-113
RC-113EA 103 EUR InStock
RC-113
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité