Xylène Cyanole FF
Fournisseur: G Bioscienes
RC-115
RC-115EA 320 EUR InStock
RC-115
Xylène Cyanole FF
Xylene Cyanole FF
A colour marker to monitor the process of agarose gel electrophoresis and polyacrylamide gel electrophoresis.
In 1% agarose gels, Xylene cyanol typically migrates at about the same rate as a 4000 base pair DNA fragment. Xylene cyanol or tracking dye on a 6% polacrylamide gel migrates at the speed of a 140 base pair DNA fragment.
Formule: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Point de fusion: 295 °C
Numéro MDL: MFCD00040657
Numéro CAS: 2650-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité