Huile minérale blanche (pétrole)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
RC-118
RC-118EA 181 EUR InStock
RC-118
Huile minérale blanche (pétrole)
Huile minérale blanche (pétrole)
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité