Proteinase K
4800-30-01
RDSY4800-30-01EA 81 EUR InStock
RDSY4800-30-01
Proteinase K
Enzymes
Proteinase K is used for permeabilizing cells and tissues prior to labeling using any TACS In Situ Apoptosis Detection kits.
  • Can be used with TACS Assay Kits.
  • Remove contaminating/unwanted nucleases or other protein.
Attention: For research use only. Not for diagnostic use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité