Ammoniaque 10% Reag. Ph. Eur. 1004702
Fournisseur: REAGECON
Danger
1004702
REGE1004702EA 82.4 EUR InStock
REGE1004702
Ammoniaque 10% Reag. Ph. Eur. 1004702
Ammoniaque
Formule: NH₃
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité