Ammoniaque 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Fournisseur: REAGECON
Attention
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
1004703
REGE1004703EA 84.8 EUR InStock
REGE1004703
Ammoniaque 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité