Iode monobromure 20 g/l dans l'acide acétique (99%) Reag. Ph. Eur. 1043504
Fournisseur: REAGECON
Danger
1045901
REGE1045901EA 475 EUR InStock
REGE1045901
Iode monobromure 20 g/l dans l'acide acétique (99%) Reag. Ph. Eur. 1043504
Iode monobromure
Formule: IBr
MW: 206,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011353
Numéro CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
ONU: 2789
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité