Plomb acétate sur coton Reag. Ph. Eur. 1048101
Fournisseur: REAGECON
1048101
REGE1048101EA 237 EUR InStock
REGE1048101
Plomb acétate sur coton Reag. Ph. Eur. 1048101
Plomb acétate sur coton
  • Composition: 1 dilute acetic acid:10 lead acetate solution
  • Form: Cottony balls
Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Lead Acetate Cotton, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use, dried cotton that has absorbed a 10:1 lead acetate-dilute acetic acid solution for use in arsenic limit tests.
Formule: (H₃CCOO)₂Pb
Numéro CAS: 6080-56-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité