Ninhydrine solution R2 Reag. Ph. Eur. 1058305
Fournisseur: REAGECON
Danger
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
1058305
REGE1058305EA 179 EUR InStock
REGE1058305
Ninhydrine solution R2 Reag. Ph. Eur. 1058305
Ninhydrine
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité