Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070902
Fournisseur: REAGECON
1070902
REGE1070902EA 209 EUR InStock
REGE1070902
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070902
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité