Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: REAGECON
Attention
3000100
REGE3000100EA 469 EUR InStock
REGE3000100
Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Ammonium cerium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité