Plomb (II) nitrate 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3003100
Fournisseur: REAGECON
3003100
REGE3003100EA 93.7 EUR InStock
REGE3003100
Plomb (II) nitrate 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3003100
Plomb (II) nitrate
Formule: Pb(NO₃)₂
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité