Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium bromate Reag. Ph. Eur. 3004200

Fournisseur: REAGECON
Danger

3004200
REGE3004200EA 213 EUR InStock
REGE3004200
Potassium bromate Reag. Ph. Eur. 3004200
Potassium bromate


Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Densité: 3.218 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
ONU: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité