Sodium métaarsénite 0.1 M (0.2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3005800
Fournisseur: REAGECON
Danger
3005800
REGE3005800EA 173 EUR InStock
REGE3005800
Sodium métaarsénite 0.1 M (0.2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3005800
Sodium métaarsénite
Formule: NaAsO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003472
Numéro CAS: 7784-46-5
EINECS: 232-070-5
ONU: 1686
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité