Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3006300
Fournisseur: REAGECON
Danger
Synonyms: Caustic soda
3006300
REGE3006300EA 50.2 EUR InStock
REGE3006300
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3006300
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L REGE3006300
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité