Zinc sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3008600
Fournisseur: REAGECON
3008600
REGE3008600EA 117 EUR InStock
REGE3008600
Zinc sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3008600
Zinc sulfate
Formule: O₄SZn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité