Arsenic standard solution, for limit tests
Fournisseur: REAGECON
5000500C
REGE5000500CEA 147 EUR InStock
REGE5000500C
Arsenic standard solution, for limit tests
Étalons Étalons cationiques Standards d'arsenic
Concentrate to make arsenic standard solution (10 ppm as As) as outlined in Chapter 4 (4.1.2) of Ph. Eur.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité