Fer 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 0,5 M étalon pour SAA
Fournisseur: REAGECON
AAFEH
REGEAAFEHEA 66.7 EUR InStock
REGEAAFEH
Fer 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 0,5 M étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité