Acide borique 20 g/l en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl
Fournisseur: REAGECON
BOA25
REGEBOA25EA 167 EUR InStock
REGEBOA25
Acide borique 20 g/l en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité