Solution nettoyante pour electrodes pH (Pepsine/Acide Chlorhydrique) pour la suppression des proteines
Fournisseur: REAGECON
ECS
REGEECSEA 90.5 EUR InStock
REGEECS
Solution nettoyante pour electrodes pH (Pepsine/Acide Chlorhydrique) pour la suppression des proteines
Électrolytes Solutions de stockage d'électrode
Designed to extend the useful life of your pH electrode.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité