Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour contenu d'electrodes
Fournisseur: REAGECON
EFS3AC
REGEEFS3ACEA 56.3 EUR InStock
REGEEFS3AC
Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour contenu d'electrodes
Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse
Formule: KCl+AgCl
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité