Étalon de conductivité 133 µS/cm (20°C; KCl)
Fournisseur: REAGECON
EP133 EP1330 EP266
REGEEP133EA 318 EUR InStock
REGEEP133 REGEEP1330 REGEEP266
Étalon de conductivité 133 µS/cm (20°C; KCl)
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
A complete range of certified control standards with values ranging from 133 to 26,6 µS.
Certifications: Standards are manufactured and tested with the compliance with the European Pharmacopeia.
Information de livraison: Standards are supplied with certificate of analysis and safety data sheet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité