Ammonium-Azote solution standard, 1,000 mg/l NH4 (comme N) dans l'eau standard for ion selective electrodes
Fournisseur: REAGECON
ISENH5
REGEISENH5EA 166 EUR InStock
REGEISENH5
Ammonium-Azote solution standard, 1,000 mg/l NH4 (comme N) dans l'eau standard for ion selective electrodes
Étalons Étalons cationiques Standards d'ammonium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité