Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique

Fournisseur: REAGECON
Danger

KC20016W
REGEKC20016WEA 136 EUR InStock
REGEKC20016W
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Potassium dichromate


Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité