Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: REAGECON
KCL2105
REGEKCL2105EA 117 EUR InStock
REGEKCL2105
Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité