Potassium hydroxyde 0.23 mol/l (0.23 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
Attention
KOH20235
REGEKOH20235EA 177 EUR InStock
REGEKOH20235
Potassium hydroxyde 0.23 mol/l (0.23 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité