Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
KT201F
REGEKT201FEA 116 EUR InStock
REGEKT201F
Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité