Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le methanol solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
Danger
MKOH1F
REGEMKOH1FEA 202 EUR InStock
REGEMKOH1F
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le methanol solution volumétrique
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité