Argent nitrate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
N20020W
REGEN20020WEA 715 EUR InStock
REGEN20020W
Argent nitrate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité