Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N) solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
OA20051
REGEOA20051EA 59.1 EUR InStock
REGEOA20051
Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N) solution volumétrique
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité