Potassium iodate 0.05 M en solution aqueuse
Fournisseur: REAGECON
PI2005F
REGEPI2005FEA 202 EUR InStock
REGEPI2005F
Potassium iodate 0.05 M en solution aqueuse
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molarity 0,05 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité