Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique à faible teneur en carbonates
Fournisseur: REAGECON
Synonyms: Caustic soda
S20101LC
REGES20101LCEA 36.4 EUR InStock
REGES20101LC
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique à faible teneur en carbonates
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité