Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
Attention
S20201
REGES20201EA 47.5 EUR InStock
REGES20201
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité