Sodium thiosulfate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
T21001
REGET21001EA 63.6 EUR InStock
REGET21001
Sodium thiosulfate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité