Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium carbonate USP Test Solution (TS)

Fournisseur: REAGECON
Danger
Synonyms: Salt of hartshorn

USP0605
REGEUSP0605EA 154 EUR InStock
REGEUSP0605
Ammonium carbonate USP Test Solution (TS)
Ammonium carbonate
Reagecon's Ammonium Carbonate TS solution according to United States Pharmacopoeia (USP) is specified for use in individual United States Pharmacopoeia (USP) Monographs. It is NIST traceable and has guaranteed stability throughout its entire shelf life; even after opening the bottle.

Certifications: It is tested by an ISO 17025 Accredited Test Method (A2LA Ref: 6739.03).


Formule: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité