Plomb diacétate
Fournisseur: REAGECON
Synonyms: Acetic acid Lead(II) salt
USP3105
REGEUSP3105EA 224 EUR InStock
REGEUSP3105
Plomb diacétate
Diacétate de plomb
Certifications: ISO 17025 Accredited Test Method (A2LA Ref: 6739.03).
Formule: (H₃CCOO)₂Pb
MW: 325.29 g/mol
Point de fusion: 280
Numéro MDL: MFCD00012452
Numéro CAS: 301-04-2
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05411
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité