Orangé de méthyle USP
Fournisseur: REAGECON
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
USP3405
REGEUSP3405EA 63.4 EUR InStock
REGEUSP3405
Orangé de méthyle USP
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité