Calibration Cuvettes
Fournisseur: REICHERT
13103410
REIC13103410EA 884 EUR InStock
REIC13103410
Calibration Cuvettes
Cuvettes Cuves de spécialités
Re-usable glass calibration cuvette with special option coatings assayed at a mid-range Total Serum Bilirubin value. Used to perform an automatic calibration on the Reichert UNISTAT® Bilirubinometer.
Approximate Assay Value 20 mg/dL, 342 µmol/L
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité