Colony counter, manual, Quebec® DarkField
Fournisseur: REICHERT
13332600
REIC13332600EA 1870 EUR InStock
REIC13332600
Colony counter, manual, Quebec® DarkField
Compteurs de colonies
This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
  • Focus lens by sliding rod; swing away when not in use
  • Second optional lens may be attached to increase magnification to 3×
  • Sheet metal case finished in contrasting grey-beige acrylic enamel and black suede
Certifications: CSA certified - UL listed.
Informations de commande: Complete with Wolffhuegel guide plate and three-wire cord.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Manual colony counter 1 REIC13332600
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité