Digital colony counter, Quebec®
Fournisseur: REICHERT
13332800
REIC13332800EA 3240 EUR InStock
REIC13332800
Digital colony counter, Quebec®
Compteurs de colonies
Digital colony counter delivers easy and accurate count of bacteria colonies with a convenient, built-in digital counter that records and displays the number of counted colonies.
  • Glare free illumination for sharp contrast
  • Light spreads uniformly on the counting plate for easily distinguishing colonies
  • Adjustable culture dish holder for accommodating small culture dishes and rod for easy focusing
  • Lens rotates for easy loading of culture dishes
  • Built in tilt leg for height and angle adjustment
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité